Documentos Principais
M041030
Sigma-Aldrich
Fluorescein Phosphoramidite
configured for ABI
Sinônimo(s):
Fluorescein amidite
Selecione um tamanho
0.1 G
R$ 842,00
R$ 842,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.1 G
R$ 842,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H58N3O10P
Peso molecular:
843.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 842,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥95% (31P-NMR)
adequação
conforms to structure for H-NMR
compatibilidade
configured for ABI
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc4Oc5cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc35)OCCC#N
InChI
1S/C46H58N3O10P/c1-29(2)49(30(3)4)60(55-25-15-22-47)54-24-14-12-11-13-23-48-40(50)31-16-19-35-34(26-31)41(51)59-46(35)36-20-17-32(56-42(52)44(5,6)7)27-38(36)58-39-28-33(18-21-37(39)46)57-43(53)45(8,9)10/h16-21,26-30H,11-15,23-25H2,1-10H3,(H,48,50)
chave InChI
XUQUNBOKLNVMMK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)