M0319
MRS 2578
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,4-Di[3-(3-isothiocyanatophenyl)thioureido]butane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C=Nc1cccc(NC(=S)NCCCCNC(=S)Nc2cccc(c2)N=C=S)c1
InChI
1S/C20H20N6S4/c27-13-23-15-5-3-7-17(11-15)25-19(29)21-9-1-2-10-22-20(30)26-18-8-4-6-16(12-18)24-14-28/h3-8,11-12H,1-2,9-10H2,(H2,21,25,29)(H2,22,26,30)
chave InChI
QOHNRGHTJPFMSL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study the role of purinergic receptor in Up4A-induced relaxation in coronary small arteries from swine
- in P. aeruginosa infected mice to test its effect on the inflammatory responses
- to test its inhibition on neutrophil extracellular traps and monosodium urate (MSU) crystals formation in polymorphonuclear leukocytes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves