L9787
L-655,708
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Ethyl (S)-11,12,13,13a-Tetrahydro-7-methoxy-9-oxo-9H-imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-1-carboxylate, L-655708
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMSO: ≥6.0 mg/mL (Warmed)
H2O: insoluble
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ncn2-c3ccc(OC)cc3C(=O)N4CCCC4c12
InChI
1S/C18H19N3O4/c1-3-25-18(23)15-16-14-5-4-8-20(14)17(22)12-9-11(24-2)6-7-13(12)21(16)10-19-15/h6-7,9-10,14H,3-5,8H2,1-2H3/t14-/m0/s1
chave InChI
YKYOQIXTECBVBB-AWEZNQCLSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA5(2558)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience