L9650
Lithium chloride
for molecular biology, ≥99%
Sinônimo(s):
LiCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Ensaio
≥99%
forma
powder
pf
605 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ba: ≤0.003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
atividade externa
DNase, NICKase, RNase, protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- in the preparation of wash buffer for chromatin immunoprecipitation
- in 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay
- to treat aged myoblast as glycogen synthase kinase (GSK) inhibitor to analyse its effect on wingless/tailess (wnt) signaling
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1