Key Documents
L9628
Sigma-Aldrich
α-Lactose 1-phosphate barium salt
powder
About This Item
Fórmula linear:
C12H21O14PBa
Número CAS:
Peso molecular:
557.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ba].OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.Ba.2H/c13-1-3-5(15)6(16)8(18)11(23-3)25-10-4(2-14)24-12(9(19)7(10)17)26-27(20,21)22;;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;;
chave InChI
TZQWTVMDQLZZNA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3