Documentos Principais
L8269
Sigma-Aldrich
Sigma label tape
green
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 237,00
5 EA
R$ 925,00
R$ 237,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 237,00
5 EA
R$ 925,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
R$ 237,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Materiais
green
embalagem
pkg of 1 roll
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Largura
3/4 in. (1.91 cm)
tamanho do centro
3 in. (7.62 cm)
tamanho do rolo
2160 in. (55 m)
Descrição geral
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)