Documentos Principais
Z115487
Sigma-Aldrich
Scienceware® protective lab-labeling system tape
W 1 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 249,00
3 EA
R$ 553,00
R$ 249,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 249,00
3 EA
R$ 553,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
R$ 249,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear
polyester tape
embalagem
roll of 32.9 m
fabricante/nome comercial
Bel-Art F13491-0100
Largura
1 in.
espessura
1 mil
Categorias relacionadas
Descrição geral
Provides a waterproof, wear-resistant covering for labels. Tape and adhesive are resistant to casual exposure to acids, alkalis, and organic solvents. Temp. range: -196 to 120 °C.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Labeling tape blue, W × L 3/4 in. × 500 in.
Z768324
Labeling tape
Labeling tape yellow, W × L 3/4 in. × 500 in.
Z768308
Labeling tape