Key Documents
L7020
Sigma-Aldrich
Calcium levulinate dihydrate
Sinônimo(s):
γ-Ketovaleric acid calcium salt, 4-Oxopentanoic acid calcium salt, Levulinic acid calcium salt dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2CH2COO · 1/2Ca · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
153.16
Beilstein:
3764203
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3