L6394
Lysozyme human
lyophilized powder, ≥100,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥100,000 units/mg protein
composição
Protein, ~10% E1%/280
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LYZ(4069)
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3