L5647
Lidocaína
≥99% (HPLC), solid, Na⁺ channel blocker
Sinônimo(s):
2-Dietilamino-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida, Lignocaína, Xilocaína
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Lidocaína, solid
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
chave InChI
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of drug composite for the controlled delivery in vitro, evaluated by drug release profile in ultra-high performance liquid chromatography (UPLC) and as a reference standard for fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR).[1]
- to record dose dependent response of sodium voltage (Nav1.7) channels in the injection-molded polymer device.[2]
- For inhibition of glial cells in brain tissue samples.[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)