Documentos Principais
SML1093
Sigma-Aldrich
Articaine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, Carticaine chlorhydrate, Carticaine hydrochloride
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 580,00
R$ 580,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 580,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20N2O3S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
320.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 580,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CSC(C(OC)=O)=C1NC(C(C)NCCC)=O.Cl
InChI
1S/C13H20N2O3S.ClH/c1-5-6-14-9(3)12(16)15-10-8(2)7-19-11(10)13(17)18-4;/h7,9,14H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16);1H
chave InChI
GDWDBGSWGNEMGJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Articaine hydrochloride helps to alleviate pain and blocks transmission of the pain signal.[1]
Articaine is an amide local anesthetic widely used in dentistry. Articaine acts by inhibition of nerve impulse conduction by blockade of sodium channels.
Articaine is an amide local anesthetic; sodium channel blocker.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Effects of Lidocaine and Articaine on Neuronal Survival and Recovery.
Albalawi F, et al.
Anesthesia Progress, 65(2), 82-88 (2018)
G Batinjan et al.
International journal of oral and maxillofacial surgery, 43(12), 1503-1508 (2014-10-04)
The objective of this study was to assess the impact of low-level laser therapy on wound swelling, wound temperature changes, and oral health-related quality of life (OHRQoL) after surgical removal of impacted lower third molars. Forty patients with impacted lower