Documentos
1.12233
Millipore
L-Lysine monohydrate
for biochemistry
Sinônimo(s):
L-Lysine monohydrate, Lys
About This Item
Fórmula linear:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
146.19 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-294-2
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
solid
pH
9-10.5 (20 °C, 80 g/L in H2O)
pf
207-209 °C (decomposes)
solubilidade
>1500 g/L
densidade volumétrica
366 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
chave InChI
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Nota de análise
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white, crystalline powder or colorless crystals with characteristic odor
Appearance of solution (100 g/l, water): clear and colorless
Spec. rotation(α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +25.5 to +26.5
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 10.0 - 12.0 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
L-leucina BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
61819
L-leucina