L5037
Leptin from rat
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinônimo(s):
OB
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤0.8 ng/mL ED50
peso molecular
16 kDa
Impurezas
≤1.0 EU/μg endotoxin
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Lep(25608)
Aplicação
- to check the effect of intranasal nerve growth factor (NGF) on NGF activity in the spinal cord of Sprague-Dawley rats[1]
- for validation of labelling for leptin-bearing cells of Sprague-Dawley rats[2]
- to study the effect of leptin on STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3) phosphorylation in neural population of Sprague-Dawley rats[3]
- to study leptin response towards chemoreflex in nucleus of the solitary tract[4]
- in rats, to check the effect of association between leptin and neuronal nitric oxide pathway on penicillin-induced epileptiform activity[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Human and mouse leptin share ~84% sequence identity.
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Lipid Induced Insulin Resistance