L4021
Prolactin human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, >97% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
hPRL, LTH, Lactogenic Hormone, Luteotropic Hormone, PRL
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
descrição
200 amino acid residue methionyl form of mature, recombinant human prolactin (amino acid residues 29-227).
linha de produto
BioReagent
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
0.030-0.300 ng/mL EC50
peso molecular
predicted mol wt ~24 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
solubilidade
water: 0.5000 mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PRL(5617)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3