L3910
Lowenstein Jensen medium base
BioChemika, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
L. J. Medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Produtos recomendados
linha de produto
BioChemika
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
microbiology
adequação
mycobacteria
Aplicação
Lowenstein Jensen Medium with the addition of eggs is used for cultivation of Mycobacteria, especially Mycobacterium tuberculosis.
Componentes
Components (g/L)
L-Asparagine 3.60
Monopotassium Phosphate 2.40
Magnesium Sulphate 0.24
Magnesium Citrate 0.60
Potato Flour 30.00
Malachite Green 0.40
L-Asparagine 3.60
Monopotassium Phosphate 2.40
Magnesium Sulphate 0.24
Magnesium Citrate 0.60
Potato Flour 30.00
Malachite Green 0.40
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Jensen, K.A.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 125, 222-222 (1932)
Lowenstein, E.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 120, 127-127 (1931)