Documentos Principais
83714
Millipore
XLT4 Agar Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Sodium tetradecyl sulfate, 7-Ethyl-2-methyl-4-undecyl sodium salt, Niaproof® 4, Sodium tetradecyl sulfat, Sodium7-ethyl-2-methyl-4-undecyl sulfate, Tergitol 4
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 754,00
R$ 754,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 754,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H29NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
316.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41171614
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.85
R$ 754,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite mais informações
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
chave InChI
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
A supplement for XLT4 Agar Base, for the isolation and identification of pathogenic Enterobacteriaceae, especially Salmonella spp.
Informações legais
Niaproof is a registered trademark of Niacet Corp.
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ahmed Fatimi et al.
Acta biomaterialia, 8(7), 2712-2721 (2012-04-11)
Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms with a stent graft is limited by the persistence or recurrence of endoleaks. These are believed to be related to the recanalization of the aneurismal sac by endothelialized neochannels, which could lead to late