About This Item
Fórmula linear:
C19H38NO4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
379.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)