L2762
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O26:B6
purified by gel-filtration chromatography
Sinônimo(s):
LPS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli (O26:B6)
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
purificado por
gel-filtration chromatography
Impurezas
<5% Protein
cor
white to faint yellow
solubilidade
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Conteúdo relacionado
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.