L2018
Lipopolysaccharides from Escherichia coli K-235
purified by gel-filtration chromatography
Sinônimo(s):
LPS
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli (K-235)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
purificado por
gel-filtration chromatography
Impurezas
<1% Protein
cor
white to yellow cast
solubilidade
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Conteúdo relacionado
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.