Documentos Principais
L1632
Sigma-Aldrich
Dodecanoic anhydride
~99%
Sinônimo(s):
Lauric anhydride
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)10CO]2O
Número CAS:
Peso molecular:
382.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99%
pf
41-43 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
chave InChI
NWADXBLMWHFGGU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)