194530
Hexanoic anhydride
97%
Sinônimo(s):
Caproic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pb
246-248 °C (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H22O3/c1-3-5-7-9-11(13)15-12(14)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- green synthesis of esters of acyclovir (acyclovir prodrugs)
- preparation of hexanoyl-modified chitosan nanoparticles
- preparation of chitosan-based polymeric surfactants via N-acylation of chitosans
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter