286486
Dodecanoic anhydride
≥98%
Sinônimo(s):
Lauric anhydride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
forma
crystals
pf
41-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
chave InChI
NWADXBLMWHFGGU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FNTA(2339) , PGGT1B(5229)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup