About This Item
Fórmula linear:
C3H5O3Li
Número CAS:
Peso molecular:
96.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
Ensaio
~98%
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Contains approximately equal amounts of DL isomers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Matteo Gabba et al.
Biophysical journal, 118(2), 422-434 (2019-12-18)
We present a fluorescence-based approach for determination of the permeability of small molecules across the membranes of lipid vesicles and living cells. With properly designed experiments, the method allows us to assess the membrane physical properties both in vitro and in vivo.
E Brindha et al.
Toxicology mechanisms and methods, 25(2), 150-154 (2015-01-07)
This study was aimed to evaluate the preventive role of phytic acid on lysosomal enzymes in isoproterenol (ISO)-induced myocardial infarction (MI) in male Wistar rats. Rats subcutaneously injected with ISO (85 mg/kg) at an interval of 24 h for two days showed
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.