Documentos
KCQS08
Sigma-Aldrich
Mistura para RT-qPCR KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix, baixa concentração de ROX
with Low ROX for ABI and Stratagene instruments
Sinônimo(s):
Mistura para RT-qPCR KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
forma
liquid
uso
sufficient for 500 reactions
Características
dNTPs included
hotstart
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
qPCR: suitable
cor
light blue
entrada
purified RNA
compatibilidade
ABI 7500 Fast
ABI 7500
ABI QuantStudio
ABI ViiA 7
Agilent AriaMx
Douglas Scientific IntelliQube
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
Strategene Mx3000P
Strategene Mx3005P
Strategene Mx4000
método de detecção
probe-based
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A mistura para RT-qPCR KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix é uma mistura-mestre pronta para uso e altamente sensível para PCR quantitativa por transcrição reversa (RT-qPCR) de moldes de RNA usando produtos químicos para detecção por sondas de hibridização, como sondas de hidrólise de 5′ TaqMan® em sistemas de PCR em tempo real (vide a seção de compatibilidade com instrumentos para selecionar o reagente adequado para o seu equipamento). A síntese da primeira fita de cDNA e a amplificação de PCR são realizadas no mesmo tubo, sem abertura entre os procedimentos. Ela é ideal para quantificação altamente sensível de vírus de RNA ou alvos de RNA pouco abundantes, bem como estudos de expressão gênica de alto rendimento. O sistema foi otimizado para oferecer máxima eficiência, sensibilidade e especificidade de RT-PCR em volumes de reação reduzidos e ciclos de rápida duração.
A mistura para RT-qPCR KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix contém todos os componentes necessários para RT-qPCR, exceto molde de RNA e sonda. Ela é compatível com todos os produtos químicos de sonda com marcação dupla. A transcriptase reversa é um M-MLV (vírus da leucemia murina de Moloney) desenvolvido por engenharia genética com atividade reduzida de RNase H e aumento da atividade e estabilidade em temperaturas mais altas. O uso de temperaturas mais altas (50 °C a 55 °C) para a etapa de primeira fita da RT-qPCR de uma etapa proporciona maior especificidade para a hibridização do primer e desagregação da estrutura secundária do RNA que pode interferir na síntese de cDNA.
A mistura para RT-qPCR KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix é altamente resistente a inibidores de PCR. Um componente-chave da mistura ReadyMix é uma DNA polimerase ultrapura, altamente processiva e termoestável, que é combinada com anticorpos monoclonais com avidez elevada. Isso proporciona uma reação hot start automática extremamente rigorosa que minimiza o potencial de formação de dímeros de primer e outros artefatos de PCR não específicos. A cor azul-claro do corante inerte simplifica a montagem da reação em placas brancas ou transparentes e ajuda a minimizar erros de pipetagem ou mistura. O corante não interfere no desempenho de qPCR nem afeta a estabilidade do produto.
Aplicação
Diferentes sistemas de PCR em tempo real empregam diferentes estratégias para normalização de sinais fluorescentes e correção de variações ópticas de um poço para outro. É fundamental associar o reagente de qPCR adequado ao seu instrumento específico. A mistura para RT-qPCR KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix não contém um corante de referência interno. Os instrumentos compatíveis incluem:
  • 7500 da Applied Biosystems®
  • 7500 Fast da Applied Biosystems
  • ViiA 7 da Applied Biosystems
  • QuantStudio da Applied Biosystems
  • AriaMx da Agilent®
  • IntelliQube da Douglas Scientific
  • Rotor-Gene® Q da QIAGEN®
  • Mx3000P da Stratagene®
  • Mx3005P da Stratagene®
  • Mx4000 da Stratagene
Características e benefícios
  • Resultados de ensaio em apenas 33 minutos
  • Resultados de PCR em tempo real altamente eficientes e sensíveis
  • Pouca/nenhuma otimização necessária
Componentes
Tampão de reação 2× contendo dATP, dCTP, dGTP, dTTP, cloreto de magnésio, transcriptase reversa, proteína inibidora de RNase, DNA polimerase hot start, corante de referência ROX, corante azul inerte para qPCR e estabilizantes
embalagem:
500 reações* = 5 x tubos de 1 ml
*Número de reações com base em um volume de 20 ul
Informações legais
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
Mx3000P is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Mx3005P is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Mx4000 is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
ROX is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
R Grace Walton et al.
Physiological reports, 3(6), doi:10-doi:10 (2015-06-04)
Reduced vessel density in adipose tissue and skeletal muscle is associated with obesity and may result in decreased perfusion, decreased oxygen consumption, and insulin resistance. In the presence of VEGFA, Angiopoietin-2 (Angpt2) and Angiopoietin-1 (Angpt1) are central determinants of angiogenesis
Tyler J Kirby et al.
Physiological genomics, 48(2), 145-153 (2015-12-17)
Adipose tissue has profound effects on whole-body insulin sensitivity. However, the underlying biological processes are quite complex and likely multifactorial. For instance, the adipose transcriptome is posttranscriptionally modulated by microRNAs, but the relationship between microRNAs and insulin sensitivity in humans
Tyler J Kirby et al.
Molecular biology of the cell, 27(5), 788-798 (2016-01-15)
Myofibers increase size and DNA content in response to a hypertrophic stimulus, thus providing a physiological model with which to study how these factors affect global transcription. Using 5-ethynyl uridine (EU) to metabolically label nascent RNA, we measured a sevenfold
Artigos
RT-qPCR products combine the effective of Reverse Transcriptase with hot-start taq-directed antibody in convenient ReadyMixes for probe-based or SYBR® Green based applications.
PCR assay guide navigates you through primer validation and other assay optimization factors to ensure high sensitivity and specificity for optimum DNA/ RNA quantification.
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
The polymerase chain reaction is one of the most widely used techniques in molecular biology. The PCR process consists of three main steps, Denaturation, Annealing & Extension
Ver tudo
Protocolos
KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix streamlines RNA template RT-qPCR with high sensitivity.
Conteúdo relacionado
A RT-qPCR, ou PCR de transcrição reversa quantitativa, combina os efeitos da transcrição reversa e da PCR quantitativa ou PCR em tempo real para amplificar e detectar alvos específicos. A RT-qPCR tem várias aplicações, incluindo a quantificação dos níveis de expressão gênica, a validação da interferência de RNA (RNAi) e a detecção de agentes patogênicos, como vírus.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.