K2126
β-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime)
≥98.00% (TLC), powder
Sinônimo(s):
β-Estradiol-6-(O-carboxymethyl)oxime, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol-6-one6-(O-carboxymethyloxime), 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 6-(O-carboxymethyl)oxime, 6-Ketoestradiol 6-(O-carboxymethyloxime)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
β-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime),
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.00% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C\C(=N\OCC(O)=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C20H25NO5/c1-20-7-6-13-12-3-2-11(22)8-15(12)17(21-26-10-19(24)25)9-14(13)16(20)4-5-18(20)23/h2-3,8,13-14,16,18,22-23H,4-7,9-10H2,1H3,(H,24,25)/b21-17-/t13-,14-,16+,18+,20+/m1/s1
chave InChI
AWARIMYXKAIIGO-UYGYUSPXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)