fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)n3cnc4C(=O)NC(N)=Nc34
InChI
1S/C13H17N5O5/c1-13(2)22-7-5(3-19)21-11(8(7)23-13)18-4-15-6-9(18)16-12(14)17-10(6)20/h4-5,7-8,11,19H,3H2,1-2H3,(H3,14,16,17,20)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
chave InChI
XKPDAYWPKILAMO-IOSLPCCCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3