I4161
IL-2 mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
IL-2, Interleukin-2, T-cell growth factor, mIL-2
Selecione um tamanho
R$ 1.415,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.415,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Interleukin-2 from mouse, IL-2, recombinant, expressed in E. coli, carrier free
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤0.2 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
17.2 kDa
embalagem
pkg of 5X20 μg
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.200ng/ml
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Il2(16183)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)