I1774
Iturin A from Bacillus subtilis
≥95% (HPLC), suitable for microbiological culture
About This Item
Produtos recomendados
product name
Iturin A from Bacillus subtilis, ≥95% (HPLC)
fonte biológica
Bacillus subtilis
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
white to yellow
solubilidade
ethanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3