I1759
Isosorbide dinitrate
powder
Sinônimo(s):
ISDN
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
contém
~60% lactose
cor
white
solubilidade
organic solvents: soluble (alcohol, acetone and ether)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1([C@@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO2)[C@@]2([H])[C@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO1
InChI
1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2
chave InChI
MOYKHGMNXAOIAT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?