I1625
3-Indoleacrylic acid
powder
Sinônimo(s):
3-(3-Indolyl)acrylic acid, IAA
Selecione um tamanho
R$ 1.420,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.420,00
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
peso molecular
187.19 g/mol
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
chave InChI
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?