Documentos
I0136
Sigma-Aldrich
Isobutyric anhydride
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352103
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup