Documentos
HT40132
Sigma-Aldrich
Papanicolaou Stain OG 6
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
forma
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Implicações do diagnóstico
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
Outras notas
Orange G (certified), 0.3% and phosphotungstic acid, 0.015%, in denatured alcohol
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Breves informações sobre a área de citologia, seu papel no citodiagnóstico e o uso de colorações padrão e especiais para análise microscópica para detecção de anormalidades celulares.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.