Documentos Principais
1.09272
Sigma-Aldrich
Solução de Papanicolaou 3b Solução policromática EA 50
for cytology
About This Item
Código UNSPSC:
41116113
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
Eosin G, 0.1-1%
Ethanol, 50-70%
Methanol, 10-20%
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
temperatura de transição
flash point 17 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A solução de Papanicolau 3b policromática EA 50, para citologia, é uma solução pronta para uso utilizada para diagnósticos celulares médicos humanos e serve para a investigação citológica de materiais de amostra de origem humana, como por exemplo, material de amostra ginecológicos e clínico-citológicos. A técnica de Papanicolau é o procedimento de coloração para amostras citológicas mais usado e serve para a coloração de células esfoliativas em amostras citológicas. Na primeira etapa, os núcleos celulares são corados de forma progressiva ou regressiva com uma solução de hematoxilina, (solução de hematoxilina modificada de acordo com Gill II (Número do produto 1.05175), solução de Papanicolaou 1a solução de hematoxilina de Harris, (número do produto 1.09253) ou solução de Papanicolaou 1b solução de hematoxilina S, (número do produto 1.09254)). Os núcleos são corados de azul a violeta-escuro. No método progressivo de coloração por hematoxilina, a coloração é realizada até o ponto final e, depois disso, a lâmina é corada de azul em água de torneira. Com o método regressivo, o material é corado em excesso e o excesso da solução de coloração é removido através de etapas de enxágue ácido, seguido da etapa de coloração azul. As estruturas do núcleo são mais diferenciadas e mais visíveis usando o método regressivo. A segunda etapa de coloração é a coloração do citoplasma com uma solução de coloração laranja (solução de Papanicolau 2b Orange II (número do produto 1.106887) ou solução de Papanicolau 2a Orange G (OG6), número do produto 1.06888), especialmente para demonstração de células maduras e queratinizadas. As estruturas-alvo são coradas de laranja em diferentes intensidades. A terceira etapa é o uso da chamada solução policromática, uma mistura de eosina, verde claro SF e marrom Bismarck (solução de Papanicolaou 3a solução policromática EA 31, (número do produto 1.09271), solução de Papanicolaou 3b solução policromática EA 50 (número do produto 1.09272), solução de Papanicolaou 3c solução policromática EA 65 (número do produto 1.09270), ou solução de Papanicolaou 3d solução policromática EA 65 (número do produto 1.09269). A solução policromática é usada para demonstrar a diferenciação das células escamosas. A solução de Papanicolaou 3b solução policromática EA 50 resulta em uma coloração verde-azulada-rosada do material de amostras clínicas.
O frasco de 500 ml rende 1500-2000 colorações. Esse produto é registrado para diagnóstico in vitro (IVD) e tem certificação CE. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Nota de análise
Adequação para microscopia (esfregaço vaginal): passa no teste
Núcleos: azuis a violeta-escuro
Citoplasma cianofílico: azul-verde
Citoplasma eosinofílico: rosa
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C