Documentos Principais
HS4428
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
black
conical bottom
esterilidade
sterile
Características
cap external thread
embalagem
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS4428
diâmetro da tampa
22.4 mm
capacidade
15 mL
diâmetro do tubo
17 mm
adequação
suitable for (Centrifugation, vortexing )
Descrição geral
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Características e benefícios
  • Conical Tube Volume- 15 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)