Documentos Principais
HS15994F
Premium slide box
100 place, cork lining, gray plastic
Sinônimo(s):
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
gray plastic
nickel closure
Características
Holds 100 x slides 76x26 mm
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS15994F
C × L × A
208 × 175 × 34 mm
Características e benefícios
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5