Documentos Principais
HS120116
Nitrogen-free weighing papers
W × L 3 × 3 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120116
L × C
3 × 3 in.
cor
white
Descrição geral
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Questions
  1. What is the thickness of this butter paper?
    1 answer
    1. The thickness of this weighing paper is 0.0015” or 0.038 mm.