Documentos Principais
H9897
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
dry powder
Sinônimo(s):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
Selecione um tamanho
10 PKG
R$ 1.839,00
R$ 1.839,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 PKG
R$ 1.839,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Número CAS:
Peso molecular:
249.30
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 1.839,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
dry powder
pH
7.0-8.0
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa 
7.5
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
foil pouches
Reconstituição
Contents of each pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M sodium HEPES buffer, pH 7.5 at 25 °C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Mario Vieweger et al.
Biophysical journal, 114(8), 1762-1775 (2018-04-26)
Structural RNA domains are widely involved in the regulation of biological functions, such as gene expression, gene modification, and gene repair. Activity of these dynamic regions depends sensitively on the global fold of the RNA, in particular, on the binding
Benjamin S Waldman et al.
Cell, 180(2), 359-372 (2020-01-21)
Toxoplasma gondii chronically infects a quarter of the world's population, and its recrudescence can cause life-threatening disease in immunocompromised individuals and recurrent ocular lesions in the immunocompetent. Acute-stage tachyzoites differentiate into chronic-stage bradyzoites, which form intracellular cysts resistant to immune