Documentos Principais
H7637
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
Selecione um tamanho
25 G
R$ 393,00
100 G
R$ 1.030,00
R$ 393,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 393,00
100 G
R$ 1.030,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Número CAS:
Peso molecular:
249.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 393,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
powder
pH
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa 
7.5
solubilidade
water: soluble 0.5 g/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3