Documentos Principais
H9392
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide III-S sodium salt
Sinônimo(s):
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNS
About This Item
Fórmula linear:
C12H16NO16S2Na3
Número CAS:
Peso molecular:
563.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Porcine
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OCC(O)C(OC1OC(=CC(O)C1OS(O)(=O)=O)C(O)=O)C(O)C(NS(O)(=O)=O)C=O
InChI
1S/C12H19NO16S2.Na.H/c14-2-4(13-30(21,22)23)8(18)9(6(17)3-15)28-12-10(29-31(24,25)26)5(16)1-7(27-12)11(19)20;;/h1-2,4-6,8-10,12-13,15-18H,3H2,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;
chave InChI
PYSLWUAQYWXSFK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Outras notas
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
Nota de preparo
Produced by the action of heparinase I and II
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)