H8280
N-Hydroxysuccinimidyl-Sepharose™ 4 Fast Flow
matrix fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose
Sinônimo(s):
N-Hydroxysuccinimidyl-Agarose
About This Item
Produtos recomendados
forma
isopropanol suspension
Extensão da rotulagem
16-23 μmol per mL
técnica(s)
protein array: suitable
matriz
fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose
Grupo ativo da matriz
N-hydroxysuccinimide active ester
espaçador de matriz
6 atoms (when ligands are coupled by displacement of NHS)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Specifically recommended for coupling of small amino-containing proteins and peptides in process-scale applications
- High level of pre-activation, which gives a high degree of substitution of the selected ligand
- NHS coupling method enables chemically stable ligand attachment
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter