Documentos Principais
GE17-0480-01
Epoxy Activated Sepharose 6B
Cytiva 17-0480-01, pack of 15 g
Sinônimo(s):
Epoxy Resin
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 15 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0480-01
Matriz
6% agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
ligand dependent
2-14
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Epoxy-activated Sepharose 6B is a pre-activated medium for immobilization of various ligands including sugars through coupling of hydroxy, amino or thiol groups on the ligand to Sepharose 6B via a 12-atom hydrophilic spacer arm.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
Sepharose is a trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protocolos
This page shows coupling through hydroxy, amino, or thiol groups via a 12-carbon spacer arm with an Epoxy-activated Sepharose 6B from Cytiva.