H5257
Hispidin
solid, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(3,4-dihydroxystyrl)-4-hydroxy-2-pyrone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellow to brown
pf
237.5-238.5 °C
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(/C=C/C(O2)=CC(O)=CC2=O)=CC=C1O
InChI
1S/C13H10O5/c14-9-6-10(18-13(17)7-9)3-1-8-2-4-11(15)12(16)5-8/h1-7,14-16H/b3-1+
chave InChI
SGJNQVTUYXCBKH-HNQUOIGGSA-N
Informações sobre genes
human ... PRKACB(5567) , PRKAR2B(5577) , PRKCB(5579)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available