H4002
DL-3-Hydroxynorvaline
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
HNV, α-Amino-β-hydroxyvaleric acid, 2-Amino-3-hydroxypentanoic acid, 3-Hydroxy-2-aminopentanoic acid, DL-β-Hydroxynorvaline
About This Item
Produtos recomendados
product name
DL-3-Hydroxynorvaline, ≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(O)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3/c1-2-3(7)4(6)5(8)9/h3-4,7H,2,6H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
LGVJIYCMHMKTPB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3