Documentos Principais
H0542
Sigma-Aldrich
HISTOSETTE® I Tissue Processing/Embedding Cassettes
white
Selecione um tamanho
1 CASE
R$ 1.811,00
R$ 1.811,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 CASE
R$ 1.811,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NB.17
R$ 1.811,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
cor
white
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Histology processing/embedding cassettes made of acetal polymer. These cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are resistant to histological solvents. The one-piece lid snaps apart and conveniently locks into the cassette base, ensuring specimen safety. A line of cassette colors are available to fit your needs and preference. A large 30° anterior writing area is available for your convenience. Not suitable for automated printers.
Quantidade
Case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Informações legais
Histosette is a registered trademark of Simport Plastics Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)