The base bead for H0402 is Sepharose beads at 45-165 µm in diameter, while the base for H6508 is a 4% Agarose Bead at 50-150 µm. It is important to note that the bead size is not measured after affinity ligand attachment.
H0402
Heparin−Agarose
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
heparin from Porcine intestinal mucosa
Nível de qualidade
Formulário
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
Matriz
4% beaded agarose
ativação da matriz
epichlorohydrin
ligação da matriz
terminal aldehyde by reductive amination to amine linker
espaçador de matriz
7 atoms
capacidade
≥0.5 mg/mL binding capacity (thrombin)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What is the size of the agarose beads?
1 answer-