GE28-9520-96
HiTrap® Con A 4B
Cytiva 28-9520-96, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
concanavalin A (con A)
embalagem
pack of 5 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9520-96
condição de armazenamento
(100% Isopropanol)
(20% Ethanol containing 0.1 M Acetate Buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl2)
Parâmetros
42 psi
tamanho do leito
16 mm × 25 mm
volume do leito
5 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
4% agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning
4-9
Faixa de trabalho
4-6
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Concanavalin A (Con A) is a tetrameric metalloprotein isolated from Canavalia ensiformis (jack bean). Con A binds molecules containing α-D-mannopyranosyl, α-D-glucopyranosyl, and sterically related residues. The binding sugar requires the presence of C-3, C-4 and C-5 hydroxyl groups for reaction with Con A. Con A coupled to Sepharose™ is routinely used for separation and purification of glycoproteins, polysaccharides, and glycolipids.
Características e benefícios
- Con A Sepharose™ is concanavalin A coupled to Sepharose™ 4B.
- HiTrap® Con A 4B columns can be operated with a syringe, a peristaltic pump, or a liquid chromatography system such as AKTA design.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protocolos
This page shows how to purify or remove glycoproteins and polysaccharides with Con A Sepharose 4B, Lentil Lectin Sepharose 4B, Capto Lentil Lectin from Cytiva.
Column packing and preparation for Affinity Chromatography with specific groups of biomolecules.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.