GE28-9165-37
HiTrap® Capto™ DEAE
Cytiva 28-9165-37, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
diethylaminoethyl
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9165-37
Parâmetros
<4 mL/min flow rate
42 psi
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
Matriz
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
diâmetro médio
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
2-12
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.