Documentos Principais
GE28908366
HiTrap® IgG Sepharose FF
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9083-66, 90 μm avg. part. size
Selecione um tamanho
5 X 5 ML
R$ 19.269,00
R$ 19.269,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 X 5 ML
R$ 19.269,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
R$ 19.269,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 5 × 5 mL
fabricante/nome comercial
28-9083-66
Cytiva
Tamanho médio da partícula
90 μm
Categorias relacionadas
Informações legais
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)