GE28-9068-44
Hyperfilm™ MP
W × L 18 cm × 24 cm, pack of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28906844
L × C
18 cm × 24 cm
Descrição geral
Características e benefícios
- High sensitivity for low concentration targets.
- Intended for radiometric or chemiluminescent applications.
- Clear background for excellent contrast and improved band visibility.
- Publication-quality images.
- High resolution at an economical price.
- Easy to use.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)