GE27-5120-01
Microspin™ S-200 HR
Cytiva 27-5120-01, pack of 50 columns
Sinônimo(s):
Microspin S-200 HR, S-200 HR Microspin
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
resin (Sephacryl® S-200 HR)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 50 columns
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-5120-01
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
(TE buffer (10 mM Tris/HCl, 1mM EDTA, pH 7.6))
volume de trabalho
25—100 μL
Matriz
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
tamanho de partícula
25-75 μm
Tamanho médio da partícula
50 μm
cleaning
2-13
Faixa de trabalho
3-11
adequação
suitable for bioprocess medium
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Convenient: Prepacked with Sephacryl® S-400 HR pre-equilibriated in TE buffer.
- Ready to use: Requires less than 4 min from sample application to collection of purified product.
- Tested in nickase, single- and double-stranded exonuclease and RNase assays.
Características e benefícios
- For rapid purification of labeled single-stranded or double-stranded DNA fragments > 50 bases in length in a volume of 51 to 100 μL using spin-column chromatography.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)